Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 2-(trifluorométhyl)benzylique ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol

T1311-5G
TCIAT1311-5GEA 44 EUR InStock
TCIAT1311-5G
Alcool 2-(trifluorométhyl)benzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2-(trifluorométhyl)benzylique


Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00004621
Numéro CAS: 346-06-5
EINECS: 206-467-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00c33769ffe8ad2ff0fe10d3ae403da92ea219f3&vid=00c33769ffe8ad2ff0fe10d3ae403da92ea219f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité