Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

δ-Tridecanolactone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Octyltetrahydro-2H-pyran-2-one, δ-Tridecalactone, Tetrahydro-6-n-octyl-2H-pyran-2-one

T1349-25ML
TCIAT1349-25MLEA 172 EUR InStock
TCIAT1349-25ML
δ-Tridecanolactone ≥98.0% (par GC)
delta-Tridecanolactone


Formule: C₁₃H₂₄O₂
MW: 212,33 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00083590
Numéro CAS: 7370-92-5
EINECS: 230-927-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité