Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3,3',3'-Tétraméthyl-5,5',6,6'-tétrapropoxy-2,2',3,3'-tétrahydro-1,1'-spirobi[indene] ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3,3',3'-Tetramethyl-5,5',6,6'-tetrapropoxy-1,1'-spirobisindane

T1477-25G
TCIAT1477-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAT1477-25G
3,3,3',3'-Tétraméthyl-5,5',6,6'-tétrapropoxy-2,2',3,3'-tétrahydro-1,1'-spirobi[indene] ≥98.0% (par HPLC)
3,3,3',3'-Tétraméthyl-5,5',6,6'-tétrapropoxy-2,2',3,3'-tétrahydro-1,1'-spirobi[indene]


Formule: C₃₃H₄₈O₄
MW: 508,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191503
Numéro CAS: 89929-65-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité