Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene

T1541-10G
TCIAT1541-10GEA 149 EUR InStock
TCIAT1541-10G
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluène ≥99.0% (par GC)
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluène


Formule: C₇BrF₇
MW: 296,97 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Densité: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00075240
Numéro CAS: 17823-46-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d09c0661319f39e957c0078aaf44bc9b6efc49e9&vid=d09c0661319f39e957c0078aaf44bc9b6efc49e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité