Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T1617-25G
TCIAT1617-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAT1617-25G
(Trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)
(Trifluorométhoxy)benzène


Formule: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1,2263 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12°C
Numéro MDL: MFCD00040832
Numéro CAS: 456-55-3
EINECS: 207-269-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=418c2baf951f68c4b6670754d8e6631f8e5e10bd&vid=418c2baf951f68c4b6670754d8e6631f8e5e10bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité