Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4,5-trifluorobenzoylchloride

T1653-5G
TCIAT1653-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAT1653-5G
Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzoyle


Formule: C₇H₂ClF₃O
MW: 194,54 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Densité: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00061204
Numéro CAS: 88419-56-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bdcbacba1472dee4dadf42a7ed46c088f4828cf&vid=1bdcbacba1472dee4dadf42a7ed46c088f4828cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité