Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid

T1900-1G
TCIAT1900-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAT1900-1G
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid


Formule: C₄H₅F₃O₃
MW: 158,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095400
Numéro CAS: 44864-47-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité