Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Trifluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T1908-5G
TCIAT1908-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAT1908-5G
2,4,6-Trifluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Trifluorobenzonitrile


Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Point d'ébullition: 179 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 57…58 °C
Numéro MDL: MFCD00042399
Numéro CAS: 96606-37-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47a1487aa4b9b92fae51ee9358726a5e78f10dc8&vid=47a1487aa4b9b92fae51ee9358726a5e78f10dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité