Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3,4,5-Triméthoxybenzoate d'éthyle ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid ethyl ester

T2015-25G
TCIAT2015-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAT2015-25G
3,4,5-Triméthoxybenzoate d'éthyle ≥96.0% (par GC)
3,4,5-Triméthoxybenzoate d'éthyle


Formule: C₁₂H₁₆O₅
MW: 240,26 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00017525
Numéro CAS: 6178-44-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7bfd175aca3784291173b0c868fea6ff606f1fa&vid=a7bfd175aca3784291173b0c868fea6ff606f1fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité