Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',3',4'-Trichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T2306-5G
TCIAT2306-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAT2306-5G
2',3',4'-Trichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
2',3',4'-Trichloroacétophénone


Formule: C₈H₅Cl₃O
MW: 223,49 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point de fusion: 65.6…66 °C
Numéro MDL: MFCD00000542
Numéro CAS: 13608-87-2
EINECS: 237-092-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=568b924d39f3f8292498d38d691d7061ff2e8a6e&vid=568b924d39f3f8292498d38d691d7061ff2e8a6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité