Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl methacrylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic Acid 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl Ester, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl methacrylate

T2324-500G
TCIAT2324-500GEA 238 EUR InStock
TCIAT2324-500G
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl methacrylate ≥98.0% (par GC)
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl methacrylate


Formule: C₁₃H₂₃NO₂
MW: 225,33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06200811
Numéro CAS: 31582-45-3
EINECS: 250-718-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité