Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T2409-1G
TCIAT2409-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAT2409-1G
Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque


Formule: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 144…145 °C
Numéro MDL: MFCD00042398
Numéro CAS: 28314-80-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0dacc3ddffb4723d2c4a264e38f77a832f80858&vid=b0dacc3ddffb4723d2c4a264e38f77a832f80858&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité