5,10,15,20-Tetrakis[3,5-bis(per-O-methyl-α-cyclodextrin-6-yloxy)phenyl]-21H,23H-porphine
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,10,15,20-Tetrakis[3,5-bis(per-O-methyl-α-cyclodextrin-6-yloxy)phenyl]porphyrin
T2452-10MG
TCIAT2452-10MGEA 234 EUR InStock
TCIAT2452-10MG
5,10,15,20-Tetrakis[3,5-bis(per-O-methyl-α-cyclodextrin-6-yloxy)phenyl]-21H,23H-porphine
5,10,15,20-Tetrakis[3,5-bis(per-O-methyl-alpha-cyclodextrin-6-yloxy)phenyl]-21H,23H-porphine
Formule: C₄₆₈H₇₆₆N₄O₂₄₀
MW: 10288,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 117194-77-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a72a36df9ce74fb1fd296ea228baa45f81005a74&vid=9d44c9a06c7705b9d9b3169c169bb782f2be15f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Purple to Dark purple to Dark red powder to crystal
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité