Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetraethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8,11-tetraacetate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-N,N',N'',N'''-tetraacetic acid, tetraethyl ester, Tetraethyl 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-1,4,8,11-tetraacetate, 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-1,4,8,11-tetraacetic Acid Tetraethyl Ester

T2540-200MG
TCIAT2540-200MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAT2540-200MG
Tetraethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8,11-tetraacetate ≥97.0% (par GC)
Tetraethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8,11-tetraacetate


Formule: C₂₆H₄₈N₄O₈
MW: 544,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD09263316
Numéro CAS: 126320-57-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité