Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-bifluorenylidene ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

T2759-1G
TCIAT2759-1GEA 469 EUR InStock
TCIAT2759-1G
2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-bifluorenylidene ≥98.0% (par HPLC)
2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-bifluorenylidene


Formule: C₂₆H₁₂Br₄
MW: 644,00 g/mol
Point de fusion: 455°C
Numéro MDL: MFCD22581445
Numéro CAS: 27192-91-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95a3c7a5eedc01da9cdb924629eef00a834893f7&vid=95a3c7a5eedc01da9cdb924629eef00a834893f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité