Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride ≥95.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulphonyl Fluoride

Stabilization: Stabilised with Na₂S₂O₃

T2914-5G
TCIAT2914-5GEA 289 EUR InStock
TCIAT2914-5G
5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride ≥95.0% (par GC) stabilisé
5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride


Formule: C₄F₉IO₃S
MW: 426 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD00798139
Numéro CAS: 66137-74-4
EINECS: 266-172-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3509f36ca8bf528f57d1da8296d8c11e279924e7&vid=3509f36ca8bf528f57d1da8296d8c11e279924e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité