Tyrphostin AG 1478 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(3-Chlorophenyl)-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, N-(3-Chlorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
T2944-25MG
TCIAT2944-25MGEA 196 EUR InStock
TCIAT2944-25MG
Tyrphostin AG 1478 ≥98.0% (par HPLC)
Tyrphostin AG 1478
Formule: C₁₆H₁₄ClN₃O₂
MW: 315,76 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00270914
Numéro CAS: 153436-53-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bc1a8eca26f7d4d436276fdc6df995073c4d3d5&vid=7bc1a8eca26f7d4d436276fdc6df995073c4d3d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité