Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trimethyl-2,2':6',2''-terpyridine-4,4',4''-tricarboxylate ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2':6',2''-Terpyridine-4,4',4''-tricarboxylic Acid Trimethyl Ester, Trimethyl [2,2':6',2''-terpyridine]-4,4',4''-tricarboxylate

T2959-200MG
TCIAT2959-200MGEA 125 EUR InStock
TCIAT2959-200MG
Trimethyl-2,2':6',2''-terpyridine-4,4',4''-tricarboxylate ≥96.0% (par HPLC)
Trimethyl-2,2':6',2''-terpyridine-4,4',4''-tricarboxylate


Formule: C₂₁H₁₇N₃O₆
MW: 407,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD11042545
Numéro CAS: 330680-46-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a101a74ac39b8e88eaf469daf6faf122a51eaed&vid=6a101a74ac39b8e88eaf469daf6faf122a51eaed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 239.0 to 243.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité