Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Trp-OEt.HCl, H-Trp-OEt·HCl, Ethyl L-tryptophanate hydrochloride, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic Acid Ethyl Ester Hydrochloride

T2981-5G
TCIAT2981-5GEA 23.1 EUR InStock
TCIAT2981-5G
L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride


Formule: C₁₃H₁₆N₂O₂
MW: 268,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038993
Numéro CAS: 2899-28-7
EINECS: 220-786-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +13.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité