Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(4-ethynylphenyl)amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

T3094-1G
TCIAT3094-1GEA 229 EUR InStock
TCIAT3094-1G
Tris(4-ethynylphenyl)amine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Tris(4-ethynylphenyl)amine


Formule: C₂₄H₁₅N
MW: 317,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD09030768
Numéro CAS: 189178-09-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité