Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(ethylthio)methane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T3140-1G
TCIAT3140-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAT3140-1G
Tris(ethylthio)methane ≥98.0% (par GC)
Tris(ethylthio)methane


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9f41fd434e8d0423929500c5e4da8bbf9ba2d4c&vid=f9f41fd434e8d0423929500c5e4da8bbf9ba2d4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité