Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dioxyde de tellure ≥98.0% (P)

Fournisseur: TCI
Attention

T3254-25G
TCIAT3254-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT3254-25G
Dioxyde de tellure ≥98.0% (P)
Tellurium dioxide


Formule: O₂Te
MW: 159,6 g/mol
Point de fusion: 733°C
Numéro MDL: MFCD00011263
Numéro CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,09123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c2af3227a0cbbf840bf4536d0233c9b21e91044&vid=1c2af3227a0cbbf840bf4536d0233c9b21e91044&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 98 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité