Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N,N',N'-Tetrakis(p-tolyl)benzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Synonyms: N4,N4,N4',N4'-Tetra-p-tolyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, N,N,N',N'-Tetrakis(4-methylphenyl)benzidine

T3265-1G
TCIAT3265-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAT3265-1G
N,N,N',N'-Tetrakis(p-tolyl)benzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
N,N,N',N'-Tetrakis(p-tolyl)benzidine


Formule: C₄₀H₃₆N₂
MW: 544,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00799300
Numéro CAS: 76185-65-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité