Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Tetrahydropalmatine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

T3311-250MG
TCIAT3311-250MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAT3311-250MG
L-Tetrahydropalmatine ≥98.0% (par HPLC)
L-Tetrahydropalmatine


Formule: C₂₁H₂₅NO₄
Numéro MDL: MFCD03265591
Numéro CAS: 483-14-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1aeea82f4d78d15d5dcdcabb5327248c93e8468&vid=f1aeea82f4d78d15d5dcdcabb5327248c93e8468&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -278.0 to -298.0 deg (C=1, EtOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité