Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrakis[dimethyl(vinyl)silyl] Orthosilicate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrakis(dimethyl(vinyl)silyl) orthosilicate, Tetrakis[dimethyl(vinyl)silyloxy]silane

T3517-5ML
TCIAT3517-5MLEA 50.6 EUR InStock
TCIAT3517-5ML
Tetrakis[dimethyl(vinyl)silyl] Orthosilicate ≥98.0% (par GC)
Tetrakis[dimethyl(vinyl)silyl] Orthosilicate


Formule: C₁₆H₃₆O₄Si₅
MW: 432,89 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00271023
Numéro CAS: 60111-54-8
EINECS: 262-061-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité