Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tomatine (de la tomate) ≥80.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

T3636-100MG
TCIAT3636-100MGEA 174 EUR InStock
TCIAT3636-100MG
Tomatine (de la tomate) ≥80.0% (par HPLC)
Tomatine


Point de fusion: 291°C
Numéro MDL: MFCD00016888
Numéro CAS: 17406-45-0
EINECS: 241-429-5
Merck Index: 14,09545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89eb33efd8392498443e10ce7ad82b88314113c1&vid=89eb33efd8392498443e10ce7ad82b88314113c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 80.0 area%
Specific rotation [a]20/D -28.0 to -34.0 deg (C=0.5,Pyridine)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité