Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octadécyltrichlorosilane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trichloro(stearyl)silane, Trichlorooctadecylsilane, Octadecyltrichlorosilane, ODTS, Trichloro(octadecyl)silane

T3815-1G
TCIAT3815-1GEA 168 EUR InStock
TCIAT3815-1G
Octadécyltrichlorosilane ≥99.0% (par GC)
Octadécyltrichlorosilane


Formule: C₁₈H₃₇Cl₃Si
MW: 387,94 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Point d'éclair: 191°C
Numéro MDL: MFCD00000484
Numéro CAS: 112-04-9
EINECS: 203-930-7
ONU: 1800
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité