Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Valeryl bromide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Valeryl Bromide, Valeroyl Bromide, Pentanoyl bromide

V0038-10G
TCIAV0038-10GEA 138 EUR InStock
TCIAV0038-10G
Valeryl bromide ≥98.0% (par GC)
Valeryl bromide


Formule: C₅H₉BrO
MW: 165,03 g/mol
Point d'ébullition: 64°C
Numéro MDL: MFCD00059467
Numéro CAS: 1889-26-5
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité