Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Vinyloxy)tétrahydro-2H-pyrane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrahydro-2-vinyloxy-2H-pyran

V0076-5G
TCIAV0076-5GEA 208 EUR InStock
TCIAV0076-5G
2-(Vinyloxy)tétrahydro-2H-pyrane ≥97.0% (par GC)
2-(Vinyloxy)tétrahydro-2H-pyrane


Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03093644
Numéro CAS: 22408-41-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4185e6077c322f4e3d93fa55e4dcb97a1b3deb9&vid=c4185e6077c322f4e3d93fa55e4dcb97a1b3deb9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité