Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

YD2 ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: [5-[Bis(4-hexylphenyl)amino]-15-[2-(4-carboxyphenyl)ethynyl]-10,20-bis(3,5-di-tert-butylphenyl)porphyrinato]zinc(II)

Y0011-50MG
TCIAY0011-50MGEA 266 EUR InStock
TCIAY0011-50MG
YD2 ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
YD2


Formule: C₈₁H₈₉N₅O₂Zn
MW: 1230,02 g/mol
Numéro CAS: 1201915-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité