Anti-TNFRSF18 Rat Monoclonal Antibody [clone: MGIT 07]
Fournisseur: US Biological
044842
USBI044842EA 374 EUR InStock
USBI044842
Anti-TNFRSF18 Rat Monoclonal Antibody [clone: MGIT 07]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNFRSF18 (tumor necrosis factor receptor superfamily, member 18)
Clonality: Monoclonal
Clone: MGIT 07
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité