Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMGB1 Human Monoclonal Antibody [clone: Giby-1-4]

Fournisseur: US Biological
044886
USBI044886EA 506 EUR InStock
USBI044886
Anti-HMGB1 Human Monoclonal Antibody [clone: Giby-1-4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HMGB1 (high mobility group box 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: Giby-1-4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Human
Isotype: IgG2 Lambda
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité