Anti-STS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
123589
USBI123589EA 662 EUR InStock
USBI123589
Anti-STS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STS (steroid sulfatase (microsomal), isozyme S)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité