Anti-BOLL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
123979
USBI123979EA 662 EUR InStock
USBI123979
Anti-BOLL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BOLL (boule-like RNA-binding protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité