Anti-CYP4V2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
125597
USBI125597EA 662 EUR InStock
USBI125597
Anti-CYP4V2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CYP4V2 (cytochrome P450, family 4, subfamily V, polypeptide 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité