Anti-IGFN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B12]
Fournisseur: US Biological
125863
USBI125863EA 623 EUR InStock
USBI125863
Anti-IGFN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B12]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 15 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: IGFN1 (immunoglobulin-like and fibronectin type III domain containing 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 5B12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité