Anti-LAMTOR3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A4]
Fournisseur: US Biological
129420
USBI129420EA 623 EUR InStock
USBI129420
Anti-LAMTOR3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LAMTOR3 (late endosomal/lysosomal adaptor, MAPK and MTOR activator 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 2A4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité