Anti-NFYC Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
130349
USBI130349EA 662 EUR InStock
USBI130349
Anti-NFYC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NFYC (nuclear transcription factor Y, gamma)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité