Anti-PIR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
131370
USBI131370EA 662 EUR InStock
USBI131370
Anti-PIR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PIR (pirin (iron-binding nuclear protein))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité