Anti-SCNN1G Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
133033
USBI133033EA 662 EUR InStock
USBI133033
Anti-SCNN1G Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SCNN1G (sodium channel, non-voltage-gated 1, gamma subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité