Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIST4H4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: IgG]

Fournisseur: US Biological
136161
USBI136161EA 633 EUR InStock
USBI136161
Anti-HIST4H4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: IgG]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:100-1:500; ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 10 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: HIST4H4 (histone cluster 4, H4)
Clonality: polyclonal
Clone: IgG
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité