Anti-CA15-3 Cancer Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13F7]
Fournisseur: US Biological
136549
USBI136549EA 878 EUR InStock
USBI136549
Anti-CA15-3 Cancer Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13F7]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA:; Western Blot: 1:10000
Type: Primary
Antigen: CA15-3 Cancer Antigen
Clonality: monoclonal
Clone: 13F7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité