Anti-TH Mouse Monoclonal Antibody [clone: TH-100]
Fournisseur: US Biological
145342
USBI145342EA 587 EUR InStock
USBI145342
Anti-TH Mouse Monoclonal Antibody [clone: TH-100]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TH (tyrosine hydroxylase)
Clonality: monoclonal
Clone: TH-100
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rabbit, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité