Anti-ACE2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: US Biological
A2295-02D5FITC
USBIA2295-02D5FITCEA 884 EUR InStock
USBIA2295-02D5FITC
Anti-ACE2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACE2 (angiotensin I converting enzyme 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité