Anti-BAI3 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8H174]
Fournisseur: US Biological
B2704-12C
USBIB2704-12CEA 789 EUR InStock
USBIB2704-12C
Anti-BAI3 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8H174]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5-1.0 ?g/ml; Immunochemistry: 25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: BAI3 (brain-specific angiogenesis inhibitor 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 8H174
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité