Anti-DPP4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 202.36]
Fournisseur: US Biological
C2277-07J
USBIC2277-07JEA 506 EUR InStock
USBIC2277-07J
Anti-DPP4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 202.36]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DPP4 (dipeptidyl-peptidase 4)
Clonality: Monoclonal
Clone: 202.36
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité