Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5.5®) [clone: 5K269]
Fournisseur: US Biological
C2410-76F
USBIC2410-76FEA 492 EUR InStock
USBIC2410-76F
Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5.5®) [clone: 5K269]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NCAM1 (neural cell adhesion molecule 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K269
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy5.5®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité