Anti-COL5 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
C7510-55W
USBIC7510-55WEA 755 EUR InStock
USBIC7510-55W
Anti-COL5 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:20-1:40; ELISA: 1:1000-1:4000
Type: Primary
Antigen: COL5 (collagen, type V)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité