Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CREB Rabbit Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)) [clone: 7H16]

Fournisseur: US Biological
C7915-04C
USBIC7915-04CEA 597 EUR InStock
USBIC7915-04C
Anti-CREB Rabbit Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)) [clone: 7H16]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry 1:10; Immunofluorescence:1:10; Immunochemistry: 1:10
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: CREB
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H16
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité