Anti-FOXE1 Rabbit Polyclonal Antibody (KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin))
Fournisseur: US Biological
F9046-25A-100
USBIF9046-25A-100EA 270 EUR InStock
USBIF9046-25A-100
Anti-FOXE1 Rabbit Polyclonal Antibody (KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1: 250000
Type: Primary
Antigen: FOXE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité